cis-6-Nonen-1-ol 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
L08387.03
L08387.06
L08387.03EA
35
EUR
L08387.03
L08387.06
cis-6-Nonen-1-ol 95%
cis-6-Nonen-1-ol
Purity: 98%
CAS No.: 35854-86-5
Molecular Formula: C9H18O
Formula Weight: 142.24
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 98°(208°F)
Refractive Index: 1.4510
Boiling Point: 85°/5mm
Beilstein Reference: 2322878
MDL No.: MFCD00015388
Formula:
C₉H₁₈O Pto. Ebullición: 85 °C (5 mmHg) Densidad: 0,850 Pto. de inflamación: 98 °C (208 °F) |
Número MDL:
MFCD00015388 Núm. CAS: 35854-86-5 EINECS: 252-764-1 |