2-Amino-1,3-propanodiol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Serinol, 2-Amino-1,3-dihydroxy propane, 2-Aminopropane-1,3-diol
L08426.06 L08426.14
L08426.06EA 78.5 EUR
L08426.06 L08426.14
2-Amino-1,3-propanodiol 98%
2-Amino-1,3-propanediol
Purity: 98% CAS No.: 534-03-2 Molecular Formula: C3H9NO2 Formula Weight: 91.11 Melting Point: 52-56° Boiling Point: 128°/0.8mm UN No.: 3259 MDL No.: MFCD00051487
Formula: C₃H₉NO₂
MW: 91,11 g/mol
Pto. Ebullición: 128 °C (0,8 mmHg)
Pto. de fusión: 52…56 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051487
Núm. CAS: 534-03-2
EINECS: 208-584-0
ADR: 8,III