1-Adamantanetanol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-(2-Hydroxyethyl)adamantane, 1-(2-Hydroxyethyl)tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decane, 2-(1-Adamantyl)ethanol
L09318.03
L09318.06
L09318.03EA
42.5
EUR
L09318.03
L09318.06
1-Adamantanetanol ≥98%
1-Adamantaneethanol
Purity: 98%
CAS No.: 6240-11-5
Molecular Formula: C12H20O
Formula Weight: 180.29
Melting Point: 73-75°
Beilstein Reference: 1855382
Formula:
C₁₂H₂₀O MW: 180,29 g/mol Pto. Ebullición: 270 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 73…75 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00074756 Núm. CAS: 6240-11-5 EINECS: 228-353-8 |