1-(4-Nitrofenil)-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Nitrofeniltiourea, N-(4-Nitrofenil)tiourea
L09331.03
L09331.06
L09331.03EA
25.8
EUR
L09331.03
L09331.06
1-(4-Nitrofenil)-2-tiourea ≥98%
1-(4-Nitrofenil)-2-tiourea
Purity: 98%
CAS No.: 3696-22-8
Molecular Formula: C7H7N3O2S
Formula Weight: 197.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 207° dec.
Beilstein Reference: 2806574
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00007304
Formula:
(C₆H₄(NO₂))NC(S)NH₂ Pto. de fusión: ∼ 207 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007304 Núm. CAS: 3696-22-8 EINECS: 223-021-9 UN: 2811 ADR: 6.1,III |