Isocianato de 3-cianofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Isocianatobenzonitrilo
L09432.03
L09432.06
L09432.03EA
37.8
EUR
L09432.03
L09432.06
Isocianato de 3-cianofenilo ≥97%
Isocianato de 3-cianofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 16413-26-6
Molecular Formula: C8H4N2O
Formula Weight: 144.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Beilstein Reference: 3089117
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00013856
Formula:
C₈H₄N₂O MW: 144,13 g/mol Pto. Ebullición: 123 °C (12 mmHg) Pto. de fusión: 51…54 °C |
Número MDL:
MFCD00013856 Núm. CAS: 16413-26-6 UN: 3439 ADR: 6.1,III |