3,4-Dihidroxibenzoato de metilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09552.09
L09552.04
L09552.09EA
173
EUR
L09552.09
L09552.04
3,4-Dihidroxibenzoato de metilo ≥97%
3,4-Dihidroxibenzoato de metilo
Purity: 97%
CAS No.: 2150-43-8
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Odour: Odourless
Melting Point: 134-138°
Beilstein Reference: 1637939
MDL No.: MFCD00016437
Formula:
C₈H₈O₄ Pto. de fusión: 134…138 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016437 Núm. CAS: 2150-43-8 |