Isotiocianato de 4-clorobencilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L09579.03
L09579.06
L09579.03EA
47.2
EUR
L09579.03
L09579.06
Isotiocianato de 4-clorobencilo ≥97%
Isotiocianato de 4-clorobencilo
Purity: 97%
CAS No.: 3694-45-9
Molecular Formula: C8H6ClNS
Formula Weight: 183.66
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Refractive Index: 1.6145
Odour: Irritating
Boiling Point: 169-170°/25mm
Beilstein Reference: 2085917
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041116
Formula:
C₈H₆ClNS Pto. Ebullición: 169…170 °C (25 mmHg) Densidad: 1,270 |
Número MDL:
MFCD00041116 Núm. CAS: 3694-45-9 ADR: 8,III |