2,2'-Butiliminodietanol 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Butildietanolamina
L09953.22 L09953.36
L09953.22EA 20.7 EUR
L09953.22 L09953.36
2,2'-Butiliminodietanol 98%
2,2'-Butiliminodietanol
Purity: 98% CAS No.: 102-79-4 Molecular Formula: CH3(CH2)3N(CH2CH2OH)2 Formula Weight: 161.25 Flash Point: 143°(289°F) Refractive Index: 1.4640 Melting Point: -70° Boiling Point: 268-272° Beilstein Reference: 1739642 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00002856
Formula: H₃CCH₂CH₂CH₂N(CH₂CH₂OH)₂
MW: 161,24 g/mol
Pto. Ebullición: 268…272 °C
Pto. de fusión: –70 °C
Densidad: 0,968
Pto. de inflamación: 143 °C (289 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002856
Núm. CAS: 102-79-4
EINECS: 203-055-0
ADR: 8,II