Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Dimetil-propilenurea, DMPU
L09968.14
L09968.22
L09968.36
L09968.14EA
28.5
EUR
L09968.14
L09968.22
L09968.36
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona ≥98%
Tetrahidro-1,3-dimetil-1H-pirimidin-2-ona
Purity: 98%
CAS No.: 7226-23-5
Molecular Formula: C6H12N2O
Formula Weight: 128.18
Flash Point: 120°(248°F)
Refractive Index: 1.4890
Odour: Odourless
pH: 11
Melting Point: -23°
Boiling Point: 246-247°
Beilstein Reference: 110562
MDL No.: MFCD00006550
Formula:
C₆H₁₂N₂O MW: 128.17 g/mol Pto. Ebullición: 246…247 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 1.060 Pto. de inflamación: 120 °C (248 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006550 Núm. CAS: 7226-23-5 EINECS: 230-625-6 |