1-(3-Hidroxifenil)-2-tiourea ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L09975.09
L09975.04
L09975.09EA
269
EUR
L09975.09
L09975.04
1-(3-Hidroxifenil)-2-tiourea ≥97%
1-(3-Hidroxifenil)-2-tiourea
Purity: 97%
CAS No.: 3394-05-6
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: 175-180°
Beilstein Reference: 2090372
MDL No.: MFCD00022167
Formula:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Pto. de fusión: 175…180 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00022167 Núm. CAS: 3394-05-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |