3-Nitrobenzoato de sodio, (max. 10% H₂O) ≥94%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Sodium 3-nitrobenzoate, 3-Nitrobenzoic acid sodium salt
L10028.22 L10028.36
L10028.22EA 35.6 EUR
L10028.22 L10028.36
3-Nitrobenzoato de sodio, (max. 10% H₂O) ≥94%
3-Nitrobenzoato de sodio
Purity: 94% CAS No.: 827-95-2 Molecular Formula: C7H4NNaO4 Formula Weight: 189.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 4166479
Formula: C₇H₄NNaO₄
MW: 189,1 g/mol
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150535
Núm. CAS: 827-95-2
EINECS: 212-578-3