Isotiocianato de 4-cianofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Ciano-4-isotiocianatobenceno, 4-Isotiocianatobenzonitrilo
L10173.03
L10173.06
L10173.03EA
34.3
EUR
L10173.03
L10173.06
Isotiocianato de 4-cianofenilo ≥98%
Isotiocianato de 4-cianofenilo
Purity: 98%
CAS No.: 2719-32-6
Molecular Formula: C8H4N2S
Formula Weight: 160.20
Odour: Irritating
Melting Point: 118-122°
Beilstein Reference: 2802621
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041085
Formula:
C₈H₄N₂S MW: 160,2 g/mol Pto. Ebullición: 294 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 118…122 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041085 Núm. CAS: 2719-32-6 EINECS: 220-323-2 UN: 2923 ADR: 8,III |