3-Hidroxi-p-anísidina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Hidroxi-4-metoxianilina, 3-Hidroxi-4-anísidina, 5-Amino-2-metoxifenol
L10234.14 L10234.06
L10234.14EA 237 EUR
L10234.14 L10234.06
3-Hidroxi-p-anísidina 98%
3-Hidroxi-p-anísidina
Purity: 98% CAS No.: 1687-53-2 Molecular Formula: C7H9NO2 Formula Weight: 139.16 Melting Point: 130-132° Beilstein Reference: 2717084
Formula: C₇H₉NO₂
MW: 139.15 g/mol
Pto. Ebullición: 277
Pto. de fusión: 130…132 °C
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00010222
Núm. CAS: 1687-53-2
EINECS: 216-873-8