Isocianato de 4-cloro-2-metilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L10470.03 L10470.06
L10470.03EA 25.8 EUR
L10470.03 L10470.06
Isocianato de 4-cloro-2-metilfenilo ≥98%
Isocianato de 4-cloro-2-metilfenilo
Purity: 98% CAS No.: 37408-18-7 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 36-40° Boiling Point: 103°/13mm Beilstein Reference: 2803097 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00019914
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Pto. Ebullición: 103 °C (13 mmHg)
Pto. de fusión: 36…40 °C
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00019914
Núm. CAS: 37408-18-7
UN: 2811
ADR: 6.1 II