2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L10713.03
L10713.06
L10713.03EA
89.1
EUR
L10713.03
L10713.06
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina ≥98%
2-Cloro-4-(trifluorometil)piridina
Purity: 98+%
CAS No.: 81565-18-6
Molecular Formula: C6H3ClF3N
Formula Weight: 181.55
Flash Point: 40°(104°F)
Refractive Index: 1.4490
Boiling Point: 145°
Beilstein Reference: 4246276
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00042224
Formula:
C₆H₃ClF₃N MW: 181.54 g/mol Pto. Ebullición: 145 °C Pto. de fusión: –1 °C Densidad: 1.411 Pto. de inflamación: 40 °C (104 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042224 Núm. CAS: 81565-18-6 UN: 1992 ADR: 3 III |