Isocianato de 3-cloro-2-metilfenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloro-3-isocyanato-2-methylbenzene
L10802.03 L10802.06
L10802.03EA 29 EUR
L10802.03 L10802.06
Isocianato de 3-cloro-2-metilfenilo ≥99%
Isocianato de 3-cloro-2-metilfenilo
Purity: 99% CAS No.: 40397-90-8 Molecular Formula: C8H6ClNO Formula Weight: 167.60 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5590 Boiling Point: 94-95°/9mm Beilstein Reference: 2691111 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037036
Formula: C₈H₆ClNO
MW: 167.59 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C (9 mmHg)
Densidad: 1.247
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Número MDL: MFCD00037036
Núm. CAS: 40397-90-8
ADR: 6.1 II