Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Chloro-1-fluoro-4-isocyanatobenzene
L10891.06 L10891.03 L10891.14
L10891.06EA 91.3 EUR
L10891.06 L10891.03 L10891.14
Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo ≥98%
Isocianato de 3-cloro-4-fluorofenilo
Purity: 98% CAS No.: 50529-33-4 Molecular Formula: C7H3ClFNO Formula Weight: 171.56 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 87°(188°F) Refractive Index: 1.5410 Boiling Point: 44°/17mm Beilstein Reference: 973324 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00037037
Formula: C₇H₃ClFNO
MW: 171.56 g/mol
Pto. Ebullición: 44 °C (17 mmHg)
Densidad: 1.377
Pto. de inflamación: 87 °C (188 °F)
Número MDL: MFCD00037037
Núm. CAS: 50529-33-4
ADR: 6.1 II