Isocianato de 4-isopropilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 98%
CAS No.: 31027-31-3
Molecular Formula: C10H11NO
Formula Weight: 161.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.5205
Boiling Point: 84-85°/4mm
Beilstein Reference: 2936403
UN No.: 2206
MDL No.: MFCD00013880
Formula:
C₁₀H₁₁NO Pto. Ebullición: 84…85 °C (4 mmHg) Densidad: 1,010 Pto. de inflamación: 90 °C (194 °F) |
Número MDL:
MFCD00013880 Núm. CAS: 31027-31-3 EINECS: 250-439-9 ADR: 6.1,II |