Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
L11288.06 L11288.14
L11288.06EA 58.6 EUR
L11288.06 L11288.14
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico ≥98%
Ácido trans-ciclohexano-1,2-dicarboxílico
Purity: 98% CAS No.: 2305-32-0 Molecular Formula: C8H12O4 Formula Weight: 172.18 Melting Point: 220-221° Beilstein Reference: 3200609
Formula: C₈H₁₂O₄
MW: 172,18 g/mol
Pto. Ebullición: 339 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 220…221 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001464
Núm. CAS: 2305-32-0
EINECS: 218-975-8