2-Amino-4-metoxibenzotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
L11358.03
L11358.06
L11358.14
L11358.03EA
45.7
EUR
L11358.03
L11358.06
L11358.14
2-Amino-4-metoxibenzotiazol 97%
2-Amino-4-metoxibenzotiazol
Purity: 97%
CAS No.: 5464-79-9
Molecular Formula: C8H8N2OS
Formula Weight: 180.23
Melting Point: 153-159°
Beilstein Reference: 141363
Formula:
C₈H₈N₂OS Pto. Ebullición: 335 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 153…159 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005792 Núm. CAS: 5464-79-9 EINECS: 226-763-1 |