(3,5-Dimetoxifenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3,5-Dimethoxyphenylacetonitrile, 3,5-Dimethoxybenzyl cyanide, 2-(3,5-Dimethoxyphenyl)acetonitrile
L11443.03
L11443.06
L11443.03EA
65.4
EUR
L11443.03
L11443.06
(3,5-Dimetoxifenil)acetonitrilo ≥98%
(3,5-Dimetoxifenil)acetonitrilo
Purity: 98+%
CAS No.: 13388-75-5
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 53-56°
Beilstein Reference: 2096481
MDL No.: MFCD00016395
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 298 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 53…56 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016395 Núm. CAS: 13388-75-5 |