Alcohol 2-Mercaptobencílico tech. 90%, grado técnico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
L11536.06 L11536.14 L11536.03
L11536.06EA 125 EUR
L11536.06 L11536.14 L11536.03
Alcohol 2-Mercaptobencílico tech. 90%, grado técnico
Alcohol 2-Mercaptobencílico
Purity: 90% CAS No.: 4521-31-7 Molecular Formula: C7H8OS Formula Weight: 140.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6230 Odour: Like rotten eggs Melting Point: 31-32° Boiling Point: 94-96°/0.2mm Beilstein Reference: 2206253 MDL No.: MFCD00014448
Formula: C₇H₈OS
Pto. Ebullición: 94…96 °C (0,2 mmHg)
Pto. de fusión: 31…32 °C
Densidad: 1,210
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014448
Núm. CAS: 4521-31-7