N-Fenil-o-fenilendiamina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L11616.06
L11616.14
L11616.06EA
35.5
EUR
L11616.06
L11616.14
N-Fenil-o-fenilendiamina 98%
N-Fenil-o-fenilendiamina
Purity: 98%
CAS No.: 534-85-0
Molecular Formula: C12H12N2
Formula Weight: 184.24
Melting Point: 77-80°
Beilstein Reference: 908984
Formula:
C₁₂H₁₂N₂ Pto. Ebullición: 106…108 °C (0,4 mmHg) Pto. de fusión: 77…80 °C Densidad: 1,234 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007685 Núm. CAS: 534-85-0 EINECS: 208-606-9 |