1-Cloro-3,3-dimetilbutano ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L11753.09 L11753.18
L11753.09EA 87.3 EUR
L11753.09 L11753.18
1-Cloro-3,3-dimetilbutano ≥97%
1-Cloro-3,3-dimetilbutano
Purity: 97% CAS No.: 2855-08-5 Molecular Formula: C6H13Cl Formula Weight: 120.62 Flash Point: 7°(44°F) Refractive Index: 1.4170 Boiling Point: 116-118° Beilstein Reference: 1731465 UN No.: 1993 MDL No.: MFCD00018980
Formula: C₆H₁₃Cl
Pto. Ebullición: 116…118 °C
Densidad: 0,867
Pto. de inflamación: 7 °C (44 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00018980
Núm. CAS: 2855-08-5
EINECS: 220-665-2
ADR: 3,II