trans-5-Decen-1-ol 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
|
Sinónimos:
trans-Dec-5-en-1-ol
L11768.03
L11768.06
L11768.03EA
77.2
EUR
L11768.03
L11768.06
trans-5-Decen-1-ol 96%
trans-5-Decen-1-ol
Purity: 96%
CAS No.: 56578-18-8
Molecular Formula: C10H20O
Formula Weight: 156.27
Flash Point: 62°(143°F)
Refractive Index: 1.4520
Boiling Point: 113-118°/11mm
Beilstein Reference: 1840630
MDL No.: MFCD00056187
Formula:
C₁₀H₂₀O Pto. Ebullición: 113…118 °C (11 mmHg) Pto. de inflamación: 62 °C (143 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00056187 Núm. CAS: 56578-18-8 EINECS: 260-267-6 |