EDTA sal dipotásica dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: Dihidrogenoetilendiaminotetraacetato de dipotasio dihidrato, Ácido edético sal dipotásica dihidrato, Ácido etilendiaminotetraacético sal dipotásica dihidrato
L11842.22 L11842.36
L11842.22EA 40.6 EUR
L11842.22 L11842.36
EDTA sal dipotásica dihidrato 99%
EDTA sal dipotásica dihidrato
Purity: 99% CAS No.: 25102-12-9 Molecular Formula: C10H14K2N2O8.2H2O Formula Weight: 404.46 (368.43anhy) Odour: Odourless Melting Point: ca 272° dec. MDL No.: MFCD00150036
Formula: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404,46 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 272 °C (desc.)
Densidad: 1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00150036
Núm. CAS: 25102-12-9
EINECS: 217-895-0
Índice Merck: 14,3517