EDTA sal tripotásica dihidrato 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido etilendiaminotetraacético sal tripotásica dihidrato, Hidrogenoetilendiaminotetraacetato de tripotasio dihidrato, Ácido edético sal tripotásica dihidrato
L11991.18
L11991.30
L11991.18EA
33.8
EUR
L11991.18
L11991.30
EDTA sal tripotásica dihidrato 99%
EDTA sal tripotásica dihidrato
Purity: 99%
CAS No.: 65501-24-8
Molecular Formula: C10H13K3N2O8.2H2O
Formula Weight: 442.55 (406.46anhy)
Melting Point: ca 182° dec.
Beilstein Reference: 6762497
Formula:
C₁₀H₁₃K₃N₂O₈·2H₂O MW: 442.55 g/mol Pto. de fusión: ∼ 182 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00149672 Núm. CAS: 65501-24-8 EINECS: 241-543-5 |