Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-isocyanato-1-methylbenzene
L12064.06
L12064.14
L12064.03
L12064.06EA
48.5
EUR
L12064.06
L12064.14
L12064.03
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo ≥98%
Isocianato de 3-cloro-4-metilfenilo
Purity: 98%
CAS No.: 28479-22-3
Molecular Formula: C8H6ClNO
Formula Weight: 167.60
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.5560
Melting Point: 20-24°
Boiling Point: 225°
Beilstein Reference: 2690771
UN No.: 2236
MDL No.: MFCD00013858
Formula:
C₈H₆ClNO MW: 167.59 g/mol Pto. Ebullición: 225 °C Pto. de fusión: 20…24 °C Densidad: 1.224 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) |
Número MDL:
MFCD00013858 Núm. CAS: 28479-22-3 EINECS: 249-050-7 UN: 2236 ADR: 6.1 II |