Ácido 3,5-bis-terc-butilbenzoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12386.03
L12386.06
L12386.03EA
22.5
EUR
L12386.03
L12386.06
Ácido 3,5-bis-terc-butilbenzoico ≥99%
Ácido 3,5-bis-terc-butilbenzoico
Purity: 99%
CAS No.: 16225-26-6
Molecular Formula: C15H22O2
Formula Weight: 234.34
Melting Point: 160-162°
Beilstein Reference: 981248
Formula:
C₁₅H₂₂O₂ Pto. de fusión: 160…162 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082727 Núm. CAS: 16225-26-6 EINECS: 240-350-3 |