1-Bromo-3-fenoxipropano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromopropil fenil éter
L12494.14
L12494.22
L12494.14EA
76.8
EUR
L12494.14
L12494.22
1-Bromo-3-fenoxipropano ≥98%
1-Bromo-3-fenoxipropano
Purity: 98%
CAS No.: 588-63-6
Molecular Formula: C6H5OCH2CH2CH2Br
Formula Weight: 215.10
Flash Point: 96°(204°F)
Refractive Index: 1.5460
Melting Point: 10-11°
Boiling Point: 130-134°/14mm
Beilstein Reference: 508978
MDL No.: MFCD00000256
Formula:
(C₆H₅)OCH₂CH₂CH₂Br MW: 215,09 g/mol Pto. Ebullición: 130…134 °C (14 mmHg) Pto. de fusión: 10…11 °C Densidad: 1,365 Pto. de inflamación: 96 °C (204 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000256 Núm. CAS: 588-63-6 EINECS: 209-623-4 |