1-(4-Hidroxifenil)-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L12537.03
L12537.06
L12537.03EA
39
EUR
L12537.03
L12537.06
1-(4-Hidroxifenil)-2-tiourea ≥98%
1-(4-Hidroxifenil)-2-tiourea
Purity: 98+%
CAS No.: 1520-27-0
Molecular Formula: C7H8N2OS
Formula Weight: 168.22
Odour: Odourless
Melting Point: ca 210° dec.
Beilstein Reference: 1102429
MDL No.: MFCD00041186
Formula:
(C₆H₄(OH))NC(S)NH₂ Pto. de fusión: ∼ 210 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041186 Núm. CAS: 1520-27-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |