Ácido 5-hexenoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L12863.03
L12863.06
L12863.22
L12863.03EA
68.9
EUR
L12863.03
L12863.06
L12863.22
Ácido 5-hexenoico ≥99%
Ácido 5-hexenoico
Purity: 99%
CAS No.: 1577-22-6
Molecular Formula: C6H10O2
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 104°(219°F)
Refractive Index: 1.4340
Boiling Point: 107°/17mm
Beilstein Reference: 1743172
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00046558
Formula:
C₆H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 107 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: –37 °C Densidad: 0,961 Pto. de inflamación: 104 °C (219 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00046558 Núm. CAS: 1577-22-6 UN: 3265 ADR: 8,III |