2-Cloro-4-fluorobencilamina 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
L12957.03 L12957.06
L12957.03EA 86.4 EUR
L12957.03 L12957.06
2-Cloro-4-fluorobencilamina 97%
2-Cloro-4-fluorobencilamina
Purity: 97% CAS No.: 15205-11-5 Molecular Formula: C7H7ClFN Formula Weight: 159.59 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5350 Boiling Point: 94-95°/15mm Beilstein Reference: 2936421 UN No.: 2735 MDL No.: MFCD00042532
Formula: C₇H₇ClFN
MW: 159,59 g/mol
Pto. Ebullición: 94…95 °C (15 mmHg)
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042532
Núm. CAS: 15205-11-5
ADR: 8,III