Isotiocianato de 3-cianofenilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Cyano-3-isothiocyanatobenzene, 3-Isothiocyanatobenzonitrile
L13045.03
L13045.06
L13045.03EA
55.4
EUR
L13045.03
L13045.06
Isotiocianato de 3-cianofenilo ≥97%
Isotiocianato de 3-cianofenilo
Purity: 97%
CAS No.: 3125-78-8
Molecular Formula: C8H4N2S
Formula Weight: 160.20
Odour: Irritating
Melting Point: 64-66°
Beilstein Reference: 2803099
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041070
Formula:
C₈H₄N₂S MW: 160.2 g/mol Pto. Ebullición: 294 Pto. de fusión: 64…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041070 Núm. CAS: 3125-78-8 UN: 2923 ADR: 8 III |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...