Ácido hept-6-enoico 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L13144.03 L13144.06
L13144.03EA 76.3 EUR
L13144.03 L13144.06
Ácido hept-6-enoico 96%
Ácido hept-6-enoico
Purity: 98% CAS No.: 1119-60-4 Molecular Formula: CH2=CH(CH2)4CO2H Formula Weight: 128.17 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4390 Odour: Unpleasant Melting Point: ca -6° Boiling Point: 222-224° Beilstein Reference: 1747265 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00014382
Formula: C₇H₁₂O₂
Pto. Ebullición: 222…224 °C
Pto. de fusión: ∼–6 °C
Densidad: 0,946
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014382
Núm. CAS: 1119-60-4
EINECS: 214-283-5
UN: 3265
ADR: 8,III