4,6-Dicloropirimidina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13212.06
L13212.14
L13212.06EA
59.7
EUR
L13212.06
L13212.14
4,6-Dicloropirimidina ≥98%
4,6-Dicloropirimidina
Purity: 98%
CAS No.: 1193-21-1
Molecular Formula: C4H2Cl2N2
Formula Weight: 148.98
Melting Point: 64-68°
Boiling Point: 176°
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00006109
Formula:
C₄H₂Cl₂N₂ Pto. Ebullición: 176 °C Pto. de fusión: 64…68 °C Densidad: 1,734 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006109 Núm. CAS: 1193-21-1 EINECS: 214-770-2 UN: 3263 ADR: 8,II |