Anhídrido isobutirico ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L13240.AE
L13240.AP
L13240.0F
L13240.AEEA
28
EUR
L13240.AE
L13240.AP
L13240.0F
Anhídrido isobutirico ≥97%
Anhídrido isobutirico
Purity: 97%
CAS No.: 97-72-3
Molecular Formula: [(CH3)2CHCO]2O
Formula Weight: 158.20
Flash Point: 67°(152°F)
Refractive Index: 1.4060
Odour: Pungent
Melting Point: -56°
Boiling Point: 182°
Beilstein Reference: 386267
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00008913
Formula:
C₈H₁₄O₃ Pto. Ebullición: 182 °C Pto. de fusión: –56 °C Densidad: 0,954 Pto. de inflamación: 67 °C (152 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008913 Núm. CAS: 97-72-3 EINECS: 202-603-6 ADR: 8,II |