1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13392.06
L13392.14
L13392.06EA
26.3
EUR
L13392.06
L13392.14
1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea ≥98%
1,1,3,3-Tetrametil-2-tiourea
Purity: 98%
CAS No.: 2782-91-4
Molecular Formula: C5H12N2S
Formula Weight: 132.23
Flash Point: 190°(374°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 1744916
MDL No.: MFCD00008324
Formula:
C₅H₁₂N₂S Pto. Ebullición: 245 °C Pto. de fusión: 75…77 °C Pto. de inflamación: 190 °C (374 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008324 Núm. CAS: 2782-91-4 EINECS: 220-488-0 |