Ácido 3-chloro-2-tenoico ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Chloro-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Chlorothiophene-2-carboxylic acid
L13560.03 L13560.06
L13560.03EA 48.6 EUR
L13560.03 L13560.06
Ácido 3-chloro-2-tenoico ≥99%
Ácido 3-chloro-2-tenoico
Purity: 99% CAS No.: 59337-89-2 Molecular Formula: C5H3ClO2S Formula Weight: 162.60 Melting Point: 185-187° Beilstein Reference: 121052
Formula: C₅H₃ClO₂S
MW: 162,6 g/mol
Pto. de fusión: 185…187 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043888
Núm. CAS: 59337-89-2