3,4-Dibromobenzaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L13762.03
L13762.06
L13762.03EA
96.8
EUR
L13762.03
L13762.06
3,4-Dibromobenzaldehído ≥99%
3,4-Dibromobenzaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 74003-55-7
Molecular Formula: C7H4Br2O
Formula Weight: 263.93
Melting Point: 69-72°
Beilstein Reference: 2573433
Formula:
C₇H₄Br₂O Pto. de fusión: 69…72 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00236033 Núm. CAS: 74003-55-7 |