Ciclohexil(metil)amina 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: N-Cyclohexylmethylamine, Cyclohexyl(methyl)amine
L13872.AC L13872.AE
L13872.ACEA 21.3 EUR
L13872.AC L13872.AE
Ciclohexil(metil)amina 98%
Ciclohexil(metil)amina
Purity: 98% CAS No.: 100-60-7 Molecular Formula: C7H15N Formula Weight: 113.20 Flash Point: 35°(95°F) Refractive Index: 1.4560 Melting Point: -8° Boiling Point: 149° Beilstein Reference: 1523664 UN No.: 2734 MDL No.: MFCD00003832
Formula: C₇H₁₅N
Pto. Ebullición: 149 °C
Pto. de fusión: –8 °C
Densidad: 0,857
Pto. de inflamación: 35 °C (95 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003832
Núm. CAS: 100-60-7
EINECS: 202-869-3
ADR: 8,II