2,2'-Feniliminodietanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-Phenyl-2,2'-iminodiethanol, 2,2-(Phenylimino)diethanol, N-Phenyldiethanolamine
L13931.22
L13931.36
L13931.0E
L13931.22EA
22.2
EUR
L13931.22
L13931.36
L13931.0E
2,2'-Feniliminodietanol 97%
2,2'-Feniliminodietanol
Purity: 97%
CAS No.: 120-07-0
Molecular Formula: C10H15NO2
Formula Weight: 181.23
Flash Point: 178°(352°F)
Odour: Amine-like
pH: 8.2
Melting Point: 55-59°
Boiling Point: 270°
Beilstein Reference: 2096832
MDL No.: MFCD00002845
Formula:
(C₆H₅)N(CH₂CH₂OH)₂ MW: 181,23 g/mol Pto. Ebullición: 270 °C Pto. de fusión: 55…59 °C Densidad: 1,1 Pto. de inflamación: 178 °C (352 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002845 Núm. CAS: 120-07-0 EINECS: 204-368-5 |