Cloroformiato de 1-cloroetilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Chloroethyl carbonochloridate
L14197.06 L14197.14
L14197.06EA 31.3 EUR
L14197.06 L14197.14
Cloroformiato de 1-cloroetilo ≥98%
Cloroformiato de 1-cloroetilo
Purity: 98% CAS No.: 50893-53-3 Molecular Formula: C3H4Cl2O2 Formula Weight: 142.97 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4230 Melting Point: -65° Boiling Point: 119-121° Beilstein Reference: 1747601 UN No.: 2742 MDL No.: MFCD00000647
Formula: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142.97 g/mol
Pto. Ebullición: 119…121 °C
Pto. de fusión: –65 °C
Densidad: 1.312
Pto. de inflamación: 45 °C (113 °F)
Número MDL: MFCD00000647
Núm. CAS: 50893-53-3
EINECS: 256-834-2
UN: 2742
ADR: 6.1 II