2-Aminoantraceno 94%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Antrilamina
L14269.03 L14269.06
L14269.03EA 39.8 EUR
L14269.03 L14269.06
2-Aminoantraceno 94%
2-Aminoantraceno
Purity: 94% CAS No.: 613-13-8 Molecular Formula: C14H11N Formula Weight: 193.25 Melting Point: 235-239° Beilstein Reference: 2209414
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,25 g/mol
Pto. Ebullición: 371 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 235…239 °C
Densidad: >1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003582
Núm. CAS: 613-13-8
EINECS: 210-330-9