Isopreno ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Metil-1,3-butadieno, 2-Metilbuta-1,3-dieno
Estabilización:
estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol 200 ppm
L14619.AE
L14619.AP
L14619.AEEA
27.8
EUR
L14619.AE
L14619.AP
Isopreno ≥99% estabilizado
Isopreno
Stabilized with ca 0.02% 4-tert-butylcatechol
Purity: 99%
CAS No.: 78-79-5
Molecular Formula: C5H8
Formula Weight: 68.12
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -54°(-65°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -146°
Boiling Point: 33-36°
Beilstein Reference: 969158
Merck Reference: 14,5201
UN No.: 1218
MDL No.: MFCD00008600
Formula:
C₅H₈ MW: 68,12 g/mol Pto. Ebullición: 33…36 °C Pto. de fusión: –146 °C Densidad: 0,681 Pto. de inflamación: –54 °C (–65 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00008600 Núm. CAS: 78-79-5 EINECS: 201-143-3 UN: 1218 ADR: 3,I Índice Merck: 14,5201 |