Hipoclorito de sodio (11 - 14% Cl₂) aqueous solution
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
L14709.0DEA 224 EUR
L14709.0D L14709.0F L14709.AP
Hipoclorito de sodio (11 - 14% Cl₂) aqueous solution
Hipoclorito de sodio
Formula: ClNaO
MW: 74.44 g/mol
Pto. de fusión: –30…–20 °C
Densidad: 1.22…1.25 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00011120
Núm. CAS: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 1791
ADR: 8 II
Índice Merck: 13,08702