Metacrilamida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L15013.22
L15013.36
L15013.22EA
26.3
EUR
L15013.22
L15013.36
Metacrilamida ≥98%
Metacrilamida
Purity: 98%
CAS No.: 79-39-0
Molecular Formula: C4H7NO
Formula Weight: 85.11
Melting Point: 107-112°
Boiling Point: 215°
MDL No.: MFCD00008018
Formula:
C₄H₇NO MW: 85,11 g/mol Pto. Ebullición: 215 °C Pto. de fusión: 107…112 °C Densidad: 1,115 Pto. de inflamación: 103 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008018 Núm. CAS: 79-39-0 EINECS: 201-202-3 |