Ortofosfato de tripotasio ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Potasio fosfato trisódico, tri-Potasio fosfato
L15168.0P L15168.22 L15168.36
L15168.0PEA 152 EUR
L15168.0P L15168.22 L15168.36
Ortofosfato de tripotasio ≥97%
Ortofosfato de tripotasio
Formula: K₃O₄P
Pto. de fusión: 1340 °C
Densidad: 2,564 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036295
Núm. CAS: 7778-53-2
EINECS: 231-907-1
Índice Merck: 12,07830