2-(4-Aminofenil)etanol 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Alcohol 4-aminofenetilico
L15223.06
L15223.14
L15223.22
L15223.06EA
35
EUR
L15223.06
L15223.14
L15223.22
2-(4-Aminofenil)etanol 97%
2-(4-Aminofenil)etanol
Purity: 97%
CAS No.: 104-10-9
Molecular Formula: C8H11NO
Formula Weight: 137.18
Melting Point: 108-110°
Beilstein Reference: 907205
Formula:
C₈H₁₁NO MW: 137,18 g/mol Pto. Ebullición: 235…255 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 108…110 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007922 Núm. CAS: 104-10-9 EINECS: 203-174-8 |