Ácido 3-(2-clorofenil)propiónico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-(2-Chlorophenyl)propanoic acid
L15306.03
L15306.06
L15306.03EA
62
EUR
L15306.03
L15306.06
Ácido 3-(2-clorofenil)propiónico ≥98%
Ácido 3-(2-clorofenil)propiónico
Purity: 98+%
CAS No.: 1643-28-3
Molecular Formula: C9H9ClO2
Formula Weight: 184.62
Melting Point: 94-97°
Boiling Point: 171°/10mm
MDL No.: MFCD00016547
Formula:
C₉H₉ClO₂ Pto. Ebullición: 171 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 94…97 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016547 Núm. CAS: 1643-28-3 |